4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 3120 DKK
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅BrF₂N₂
Molekylvægt: 247.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22561277
CAS-nummer: 1388056-90-3