2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32931-1G PC32931-250MG
APOSPC32931-1GEA 4310 DKK
APOSPC32931-1G APOSPC32931-250MG
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01658394
CAS-nummer: 2338-31-0