2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32929-1G PC32929-250MG PC32929-5G
APOSPC32929-1GEA 1300 DKK
APOSPC32929-1G APOSPC32929-250MG APOSPC32929-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Molekylvægt: 292.037 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922512
CAS-nummer: 2366994-19-4