2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32924-1G PC32924-250MG PC32924-5G
APOSPC32924-1GEA 818 DKK
APOSPC32924-1G APOSPC32924-250MG APOSPC32924-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₄BrF₅N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922507
CAS-nummer: 1353778-41-2