2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32922-1G PC32922-250MG PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA 436 DKK
APOSPC32922-1G APOSPC32922-250MG APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrClF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922505
CAS-nummer: 1353778-40-1