2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32920-1G PC32920-250MG PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA 360 DKK
APOSPC32920-1G APOSPC32920-250MG APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922503
CAS-nummer: 2366994-42-3