2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC32920-1G
PC32920-250MG
PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA
360
DKK
APOSPC32920-1G
APOSPC32920-250MG
APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂ Molekylvægt: 265.03 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31922503 CAS-nummer: 2366994-42-3 |