2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC32919-1G
PC32919-250MG
PC32919-5G
APOSPC32919-1GEA
393
DKK
APOSPC32919-1G
APOSPC32919-250MG
APOSPC32919-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31922502 CAS-nummer: 2366994-67-2 |