5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32918-1G PC32918-250MG PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA 676 DKK
APOSPC32918-1G APOSPC32918-250MG APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄Br₂F₂N₂
Molekylvægt: 325.936 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922501
CAS-nummer: 1353778-39-8