4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32917-1G PC32917-250MG PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA 1050 DKK
APOSPC32917-1G APOSPC32917-250MG APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄Br₂F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922500
CAS-nummer: 2366994-44-5