4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC32917-1G
PC32917-250MG
PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA
1050
DKK
APOSPC32917-1G
APOSPC32917-250MG
APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₄Br₂F₂N₂ Molekylvægt: 325.936 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD31922500 CAS-nummer: 2366994-44-5 |