2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC32911-1G PC32911-250MG PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA 3490 DKK
APOSPC32911-1G APOSPC32911-250MG APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28797798
CAS-nummer: 1803833-24-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II