2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32910-1G PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA 1310 DKK
APOSPC32910-1G APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₈H₈FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28014049
CAS-nummer: 1806480-23-8