Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32909-1G PC32909-250MG PC32909-5G
APOSPC32909-1GEA 1050 DKK
APOSPC32909-1G APOSPC32909-250MG APOSPC32909-5G
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈FNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23863743
CAS-nummer: 753924-48-0