2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32908-1G PC32908-5G PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA 589 DKK
APOSPC32908-1G APOSPC32908-5G APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆FNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18426005
CAS-nummer: 753924-40-2