2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 1640 DKK
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₅F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06208287
CAS-nummer: 79478-02-7