2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32903-1G PC32903-250MG
APOSPC32903-1GEA 1040 DKK
APOSPC32903-1G APOSPC32903-250MG
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 97%
2-Oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₅F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777206
CAS-nummer: 61560-95-0