4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32900-1G PC32900-250MG
APOSPC32900-1GEA 632 DKK
APOSPC32900-1G APOSPC32900-250MG
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₅ClFN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31742298
CAS-nummer: 1346235-03-7