4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32899-1G PC32899-250MG
APOSPC32899-1GEA 632 DKK
APOSPC32899-1G APOSPC32899-250MG
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formel: C₈H₄F₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31742301
CAS-nummer: 2379918-34-8