4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 3710 DKK
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅FO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23708314
CAS-nummer: 1408060-30-9