4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32884-1G PC32884-250MG PC32884-5G
APOSPC32884-1GEA 1770 DKK
APOSPC32884-1G APOSPC32884-250MG APOSPC32884-5G
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Formel: C₈H₅F₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160038
CAS-nummer: 60388-36-5