2,6-Difluoro-N-hydroxybenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32871-1G PC32871-250MG PC32871-500MG PC32871-2.5G
APOSPC32871-1GEA 3640 DKK
APOSPC32871-1G APOSPC32871-250MG APOSPC32871-500MG APOSPC32871-2.5G
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzamide
2,6-Difluoro-N-hydroxybenzamide
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molekylvægt: 173.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03551082
CAS-nummer: 125309-34-4