5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32849-1G PC32849-250MG PC32849-5G
APOSPC32849-1GEA 687 DKK
APOSPC32849-1G APOSPC32849-250MG APOSPC32849-5G
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel: C₈H₇FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27927511
CAS-nummer: 69464-49-9