4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-methoxy-4-nitrotoluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Fluoro-4-methoxy-5-methyl-2-nitrobenzene
PC32802-1G PC32802-250MG PC32802-5G
APOSPC32802-1GEA 1020 DKK
APOSPC32802-1G APOSPC32802-250MG APOSPC32802-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Formel: C₈H₈FNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937156
CAS-nummer: 134882-63-6