4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32797-1G PC32797-250MG PC32797-5G
APOSPC32797-1GEA 578 DKK
APOSPC32797-1G APOSPC32797-250MG APOSPC32797-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂ClFO
Molekylvægt: 330.376 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733994
CAS-nummer: 1805582-66-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 III