4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32796-1G PC32796-250MG PC32796-5G
APOSPC32796-1GEA 436 DKK
APOSPC32796-1G APOSPC32796-250MG APOSPC32796-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₅BrClFO
Molekylvægt: 251.48 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31922499
CAS-nummer: 1690794-26-3