1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32793-1G PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA 240 DKK
APOSPC32793-1G APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31693095
CAS-nummer: 2179072-33-2