7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32792-1G PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA 1560 DKK
APOSPC32792-1G APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13187183
CAS-nummer: 550998-61-3