Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 4320 DKK
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₈BrFO₃
Molekylvægt: 287.082 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31812096
CAS-nummer: 1259929-80-0