Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 218 DKK
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Formel: C₁₀H₉FO₂
Kogepunkt: 133…134 °C (17 mm Hg)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784271
CAS-nummer: 74325-03-4