1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32780-10G PC32780-1G PC32780-5G
APOSPC32780-10GEA 774 DKK
APOSPC32780-10G APOSPC32780-1G APOSPC32780-5G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
Molekylvægt: 227.434 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00135441
CAS-nummer: 187929-82-4