2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32765-1G PC32765-5G PC32765-25G
APOSPC32765-1GEA 502 DKK
APOSPC32765-1G APOSPC32765-5G APOSPC32765-25G
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19981524
CAS-nummer: 1938062-31-7