2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: β-Bromo-2-methoxy-α,α,β,β-tetraflurophenetole, 1-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2-methoxybenzene
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 5580 DKK
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Formel: C₉H₇BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28040491
CAS-nummer: 220004-17-1