3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Fluoro-5-formylphenyl)boronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzaldehyde, 3-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 218 DKK
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11856017
CAS-nummer: 328956-60-1