4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Fluoro-4-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl triflate
PC32754-1G PC32754-250MG
APOSPC32754-1GEA 1460 DKK
APOSPC32754-1G APOSPC32754-250MG
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
4-Fluoro-2-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₅F₄NO₅S
Molekylvægt: 303.188 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937148
CAS-nummer: 1820734-74-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 III