2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyano-3-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride, 6-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolunitrile
PC32747-1G PC32747-5G PC32747-25G
APOSPC32747-1GEA 164 DKK
APOSPC32747-1G APOSPC32747-5G APOSPC32747-25G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606330
CAS-nummer: 1227581-80-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III