2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32741-1G PC32741-250MG PC32741-5G
APOSPC32741-1GEA 665 DKK
APOSPC32741-1G APOSPC32741-250MG APOSPC32741-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₃IO
Smeltepunkt: 69…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398172
CAS-nummer: 873005-49-3