3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC32738-1G PC32738-250MG PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA 2250 DKK
APOSPC32738-1G APOSPC32738-250MG APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396959
CAS-nummer: 1022931-83-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II