3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G
PC32737-250MG
PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA
2170
DKK
APOSPC32737-1G
APOSPC32737-250MG
APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFI Molekylvægt: 314.921 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18396958 CAS-nummer: 1261675-04-0 UN nummer: 3261 ADR: 8 II |