2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-6-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}aniline, 2-Amino-3-methylphenyl triflate
PC32729-1G PC32729-250MG
APOSPC32729-1GEA 1400 DKK
APOSPC32729-1G APOSPC32729-250MG
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
2-Amino-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₈H₈F₃NO₃S
Molekylvægt: 255.214 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26407436
CAS-nummer: 1589523-29-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 II