2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 3500 DKK
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molekylvægt: 295.931 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23711741
CAS-nummer: 1427446-94-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 III