2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32724-1G PC32724-250MG
APOSPC32724-1GEA 6450 DKK
APOSPC32724-1G APOSPC32724-250MG
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Formel: C₇H₅F₃INOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25976388
CAS-nummer: 1448858-58-9