2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-iodobenzene, α-Bromo-2-fluoro-6-iodotoluene
PC32721-1G PC32721-5G PC32721-25G
APOSPC32721-1GEA 589 DKK
APOSPC32721-1G APOSPC32721-5G APOSPC32721-25G
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFI
Molekylvægt: 314.921 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396957
CAS-nummer: 1231747-49-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II