2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-N,N-dimethylnaphth-1ylamine
PC32717-1G
PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA
687
DKK
APOSPC32717-1G
APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Formel:
C₁₆H₁₁F₆NO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11035868 CAS-nummer: 115975-33-2 |