2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Bis(trifluoroacetyl)-N,N-dimethylnaphth-1ylamine
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 687 DKK
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Formel: C₁₆H₁₁F₆NO₂
Molekylvægt: 363.254 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035868
CAS-nummer: 115975-33-2