2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32711-1G PC32711-5G
APOSPC32711-1GEA 2100 DKK
APOSPC32711-1G APOSPC32711-5G
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Formel: C₈H₆BrF₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035865
CAS-nummer: 239136-81-3