2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32689-1G PC32689-250MG
APOSPC32689-1GEA 382 DKK
APOSPC32689-1G APOSPC32689-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Formel: C₉H₉Cl₂FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01765488
CAS-nummer: 680217-86-1