4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32678-1G PC32678-250MG
APOSPC32678-1GEA 743 DKK
APOSPC32678-1G APOSPC32678-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Formel: C₁₈H₁₂ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 95…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00833315
CAS-nummer: 680217-69-0