Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC32561-1G PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA 985 DKK
APOSPC32561-1G APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Formel: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01765079
CAS-nummer: 680215-92-3