3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32508-1G PC32508-250MG
APOSPC32508-1GEA 743 DKK
APOSPC32508-1G APOSPC32508-250MG
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]isoxazole
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
Molekylvægt: 229.155 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313379
CAS-nummer: 260046-96-6